Principaux documents
R774979
N'-(DIPHENYLMETHYLENE)-1H-PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4O
CAS Number:
Poids moléculaire :
290.327
Numéro MDL:
Autres remarques