Principaux documents
S101095
9-CHLORO-1-METHYL-1,10-PHENANTHROLIN-2(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClN2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
244.682
Numéro MDL:
Autres remarques