Principaux documents
S108723
(2-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-ACETYLAMINO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
266.256
Numéro MDL:
Autres remarques