Principaux documents
S13464
2,3-DIMETHYL-1-(2-(3-NITRO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17BrN2O4
Poids moléculaire :
369.218
Numéro MDL:
Autres remarques