Principaux documents
S136034
2-{[4-(2-OXIRANYLMETHOXY)PHENOXY]METHYL}OXIRANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
222.243
Numéro MDL:
Autres remarques