Principaux documents
S136182
2-(1,3-DIMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
240.308
Numéro MDL:
Autres remarques