Principaux documents
S166251
3,4-DIBROMO-3-METHYL-TETRAHYDRO-THIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H8Br2O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
291.99
Numéro MDL:
Autres remarques