Principaux documents
S168467
2,3-DIHYDROXY-N,N,N',N'-TETRAMETHYL-SUCCINAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H16N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
204.228
Numéro MDL:
Autres remarques