Principaux documents
S172731
(5-HYDROXYMETHYL-2-PHENYL-(1,3)DIOXOLAN-4-YL)-METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
210.232
Numéro MDL:
Autres remarques