Principaux documents
S195359
BENZENESULFONIC ACID 4-PHENYLAMINO-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
325.389
Numéro MDL:
Autres remarques