Principaux documents
S241628
1-METHYL-2,4,6-TRIPHENYL-PYRIDINIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClNO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
421.884
Numéro MDL:
Autres remarques