Principaux documents
S263877
2,9-BIS-(BU-PH)-ANTHRA(2,1,9-DEF,6,5,10-D'E'F')DIISOQUINOLINE-1,3,8,10-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C44H34N2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
654.773
Numéro MDL:
Autres remarques