Principaux documents
S278777
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-(2,4,6-TRINITRO-PHENYLAMINO)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N4O7
CAS Number:
Poids moléculaire :
432.437
Numéro MDL:
Autres remarques