Principaux documents
S282812
2,2-DICHLORO-N-(2,6-DIMETHYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11Cl2NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
232.111
Numéro MDL:
Autres remarques