Principaux documents
S29530
4-METHYL-1-(3-SULFOPROPYL) QUINOLINIUM HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NO3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
265.333
Numéro MDL:
Autres remarques