Principaux documents
S302872
TRIMETHYL-(5-METHYL-FURAN-2-YLMETHYL)-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16INO
CAS Number:
Poids moléculaire :
281.138
Numéro MDL:
Autres remarques