Principaux documents
S305219
(3,4-DIMETHOXY-PH)-6,7-DIMETHOXY-NAPHTHALENE-2,3-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H28O8
CAS Number:
Poids moléculaire :
468.508
Numéro MDL:
Autres remarques