Principaux documents
S327158
2-[4-(4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOL-2-YL)PHENYL]-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H26N4
CAS Number:
Poids moléculaire :
514.635
Numéro MDL:
Autres remarques