Principaux documents
S341401
4-CHLORO-N-(6-METHOXY-3-PYRIDYL)ANTHRANILIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
278.697
Numéro MDL:
Autres remarques