Principaux documents
S355852
ALPHA,ALPHA,5,6-TETRAMETHYL-2-BENZIMIDAZOLEMETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
204.274
Numéro MDL:
Autres remarques