Principaux documents
S361178
2,4-DINITRO-4'-(2,4-DINITROPHENOXY)DIPHENYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H11N5O9
CAS Number:
Poids moléculaire :
441.316
Numéro MDL:
Autres remarques