Principaux documents
S398284
ALPHA-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N-METHYLPHENETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22ClNO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
307.823
Numéro MDL:
Autres remarques