Principaux documents
S407593
3,9-DI-(3-CYCLOHEXENYL)-2,4,8,10-TETRAOXASPIRO(5,5)UNDECANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H28O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
320.433
Numéro MDL:
Autres remarques