Principaux documents
S420638
CIS-3A,4,5,6,7,7A-HEXAHYDRO-2-(METHYLAMINO)-BENZOXAZOLE MALEATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
270.288
Numéro MDL:
Autres remarques