Principaux documents
S46370
2-(2-{[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL]AMINO}ETHYL)-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
363.376
Numéro MDL:
Autres remarques