Principaux documents
S48764
2-BROMO-PENTANOIC ACID (2-(2-BROMO-PENTANOYLAMINO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H22Br2N2O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
386.129
Numéro MDL:
Autres remarques