Principaux documents
S49027
1-(CHLOROMETHYL)-4-[4-(CHLOROMETHYL)PHENOXY]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
267.157
Numéro MDL:
Autres remarques