Principaux documents
S510378
ALPHA,2-DIHYDROXY-ALPHA-TOLUENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7NaO5S
CAS Number:
Poids moléculaire :
226.185
Numéro MDL:
Autres remarques