Principaux documents
S51463
4,4'-(BENZO[D][1,3]DIOXOL-4-YLMETHYLENE)BIS(1,5-DIMETHYL-2-PHENYL-1H-PYRAZOL-3(2H)-ONE) COMPOUND WITH PICRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H31N7O11
CAS Number:
Poids moléculaire :
737.689
Numéro MDL:
Autres remarques