Principaux documents
S51501
5-(2-IODO-BENZYLIDENE)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6INOS2
CAS Number:
Poids moléculaire :
347.198
Numéro MDL:
Autres remarques