Principaux documents
S518700
2-ETHYL-2-(2-HYDROXYETHYL)-GLUTARIC ACID GAMMA-LACTONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Autres remarques