Principaux documents
S53091
9,10-DIMETHYL-1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-ANTHRACENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22
CAS Number:
Poids moléculaire :
214.354
Numéro MDL:
Autres remarques