Principaux documents
S549517
N-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-3,4-DIMETHOXYPHENETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClNO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
303.792
Numéro MDL:
Autres remarques