Principaux documents
S586137
N,N'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BIS(1-PIPERIDINECARBOXAMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H28N4O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
344.461
Numéro MDL:
Autres remarques