Principaux documents
S600350
1-(4-CHLORO-A-PHENYLBENZYL)-HEXAHYDRO-4-METHYL-1H-1,4-DIAZEPINE OCTADECYL SULFAT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H59ClN2O4S
CAS Number:
Poids moléculaire :
651.4
Numéro MDL:
Autres remarques