Principaux documents
S633305
1-PHENYL-3-(3-SULFOBENZAMIDO)-2-PYRAZOLIN-5-ONE, BARIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H24BaN6O10S2
Poids moléculaire :
854.04
Numéro MDL:
Autres remarques