Principaux documents
S637831
4,4'-BIS(2-HYDROXYBENZYLIDENEAMINO)DIPHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
408.461
Numéro MDL:
Autres remarques