MilliporeSigma
Passer à
S643300
N,N'-BIS(9-ANTHRACENYLMETHYLENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H24N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
484.606
Numéro MDL:
Service technique