Principaux documents
S651435
2-AMINO-3-CYANOQUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H6N3NaO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
235.179
Numéro MDL:
Autres remarques