Principaux documents
S677965
ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-O-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClF3N
CAS Number:
Poids moléculaire :
197.589
Numéro MDL:
Autres remarques