Principaux documents
S756598
3-HYDROXY-ALPHA-MERCAPTO-BETA-METHYLCINNAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
210.253
Numéro MDL:
Autres remarques