Principaux documents
S765201
4,5-DIHYDROXY-3-(4-SULFO1NAPHTHYLAZO)27NAPHTHALENEDISULFONIC ACID TRISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H11N2Na3O11S3
CAS Number:
Poids moléculaire :
620.479
Numéro MDL:
Autres remarques