Principaux documents
S765740
N,N-PENTAMETHYLENEBIS(TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H28I2N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
442.168
Numéro MDL:
Autres remarques