Principaux documents
S775886
2-(2-BROMOETHYL)BENZALDEHYDE (P-TOSYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17BrN2O2S
CAS Number:
Poids moléculaire :
381.294
Numéro MDL:
Autres remarques