Principaux documents
S776386
CARBOBENZYLOXY-L-TYROSINE 4-NITROPHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O7
CAS Number:
Poids moléculaire :
436.425
Numéro MDL:
Autres remarques