Principaux documents
S798096
2-DECYLAMINOMETHYL-3-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H29NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
343.47
Numéro MDL:
Autres remarques