Principaux documents
S80455
3,5-DIBROMO-2,2,6,6-TETRAMETHYL-PIPERIDIN-4-ONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16Br3NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
393.946
Numéro MDL:
Autres remarques