Principaux documents
S870463
1-METHYL-6-(4-NITROPHENYLAZO)-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
296.332
Numéro MDL:
Autres remarques