Principaux documents
S879959
(TETRAHYDROFURAN-2,5-DIYLDIMETHYL) BIS(N-OCTADECYLCARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C44H86N2O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
723.186
Numéro MDL:
Autres remarques