Principaux documents
S945889
2-CHLORO-4-FLUORO-5-NITROPHENYL ETHYL CARBONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7ClFNO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
263.611
Numéro MDL:
Autres remarques